11030
L-Arginine methyl ester dihydrochloride
≥98.0% (AT)
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98.0% (AT)
Forme
powder
Activité optique
[α]20/D +21±1°, c = 2.5% in methanol
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Couleur
white
Pf
~190 °C (dec.)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES
Cl.Cl.COC(=O)[C@@H](N)CCCNC(N)=N
InChI
1S/C7H16N4O2.2ClH/c1-13-6(12)5(8)3-2-4-11-7(9)10;;/h5H,2-4,8H2,1H3,(H4,9,10,11);2*1H/t5-;;/m0../s1
Clé InChI
XQYZOBNLCUAXLF-XRIGFGBMSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable