Principaux documents
110256
Sigma-Aldrich
5-Methyl-2-hexanone
99%
Synonyme(s) :
Isobutylacetone, Isopentyl methyl ketone
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2CHCH2CH2COCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
114.19
Beilstein:
506163
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Densité de vapeur
3.94 (vs air)
Pression de vapeur
4.5 mmHg ( 20 °C)
Essai
99%
Température d'inflammation spontanée
797 °F
Limite d'explosivité
1.35-8.2 %, 93 °F
Indice de réfraction
n20/D 1.406 (lit.)
pb
145 °C (lit.)
145 °C
Densité
0.814 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)CCC(C)=O
InChI
1S/C7H14O/c1-6(2)4-5-7(3)8/h6H,4-5H2,1-3H3
Clé InChI
FFWSICBKRCICMR-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
104.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
40 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
G V Katz et al.
Fundamental and applied toxicology : official journal of the Society of Toxicology, 6(3), 498-505 (1986-04-01)
Rats were exposed by inhalation, 6 hr/day, 5 days/week, to target vapor concentrations of 2000, 1000, or 0 ppm of methyl isoamyl ketone (MIAK) for 12 exposures spanning 16 days, and 2000, 1000, 200, or 0 ppm for 69 exposures