103128
2-Methyl-3-heptanone
99%
Synonyme(s) :
Butyl isopropyl ketone
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Indice de réfraction
n20/D 1.411 (lit.)
Point d'ébullition
158-160 °C (lit.)
Densité
0.816 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCCC(=O)C(C)C
InChI
1S/C8H16O/c1-4-5-6-8(9)7(2)3/h7H,4-6H2,1-3H3
Clé InChI
XYYMFUCZDNNGFS-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
109.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
43 °C - closed cup