Principaux documents
109371
Sigma-Aldrich
Bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-carboxaldehyde
95%
Synonyme(s) :
5-Norbornene-2-carboxaldehyde
25 G
163,00 $
163,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
163,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H10O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
122.16
Beilstein:
1363813
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
163,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
95%
Indice de réfraction
n20/D 1.490 (lit.)
pb
67-70 °C/12 mmHg (lit.)
Densité
1.03 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
O=CC1C[C@H]2C[C@@H]1C=C2
InChI
1S/C8H10O/c9-5-8-4-6-1-2-7(8)3-6/h1-2,5-8H,3-4H2/t6-,7+,8?/m1/s1
Clé InChI
AJIBZRIAUXVGQJ-KVARREAHSA-N
Application
5-Norbornene-2-carboxaldehyde was used in transition metal-catalyzed synthesis of norbornene-derived homopolymers having pendent t-Boc-protected quinizarin moieties for patterned fluorescence images[1].
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
123.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
51 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
The first synthesis of a transition metal-catalyzed homopolymer having pendentt-boc-protected quinizarin for patterned fluorescence images.
Yoo J, et al.
Macromolecular Research, 11(1), 69-72 (2003)
Cheng Zhang et al.
Journal of biological inorganic chemistry : JBIC : a publication of the Society of Biological Inorganic Chemistry, 21(8), 1047-1060 (2016-11-01)
A new ligand BTCP and its iridium(III) complex [Ir(ppy)