10879
1,1,3-Trichloroacetone
Wacker Chemie AG, ≥86.5% (GC)
Synonyme(s) :
TCA, 1,1,3-Trichloro-2-propanone
282,00 $
About This Item
282,00 $
Produits recommandés
Essai
≥86.5% (GC)
Fabricant/nom de marque
Wacker Chemie AG
pb
88-90 °C/76 mmHg (lit.)
Pf
9-11 °C (lit.)
Densité
1.512 g/mL at 20 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
chloro
ketone
Chaîne SMILES
ClCC(=O)C(Cl)Cl
InChI
1S/C3H3Cl3O/c4-1-2(7)3(5)6/h3H,1H2
Clé InChI
ZWILTCXCTVMANU-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter