Documents
8.02603
Sigma-Aldrich
Chloroacetone
(stabilised) for synthesis
Synonyme(s) :
Chloroacetone, 1-Chloro-2-propanone
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
92.52
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352115
Numéro de classement CE :
201-161-1
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pression de vapeur
42 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
610 °C
Puissance
100 mg/kg LD50, oral (Rat)
141 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
3.4 % (v/v)
pH
4.3 (20 °C, 124 g/L in H2O)
Point d'ébullition
119 °C/1013 hPa
Pf
-44 °C
Température de transition
flash point 36 °C
Solubilité
100 g/L
Densité
1.15 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C3H5ClO/c1-3(5)2-4/h2H2,1H3
Clé InChI
BULLHNJGPPOUOX-UHFFFAOYSA-N
Description générale
(stabilised) for synthesis
Application
Chloroacetone (stabilised) for synthesis. CAS No. 78-95-5, EC Number 201-161-1.
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%)≥ 94.5 % (a/a)Density (d 20 °C/ 4 °C)1.149 - 1.153Identity (IR)passes test
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
95.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
35 °C - closed cup