Principaux documents
755206
Sigma-Aldrich
1,3-Difluoroacetone
97%
Synonyme(s) :
1,3-Difluoro-2-propanone
1 G
134,00 $
134,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
134,00 $
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
134,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.371
Densité
1.307 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
fluoro
ketone
Chaîne SMILES 
FCC(=O)CF
InChI
1S/C3H4F2O/c4-1-3(6)2-5/h1-2H2
Clé InChI
HKIPCXRNASWFRU-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameSkull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
124.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
51.1 °C - closed cup