105457
2,4-Dinitrobenzenesulfenyl chloride
96%
Synonyme(s) :
2,4-Dinitrophenylsulfenyl chloride, Kharasch reagent
About This Item
Produits recommandés
Essai
96%
Pf
94-97 °C (lit.)
Solubilité
benzene: soluble
diethyl ether: soluble
ethylene chloride: soluble
glacial acetic acid: soluble
methylene chloride: soluble
trichloroethylene: soluble
xylene: soluble
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc(SCl)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H3ClN2O4S/c7-14-6-2-1-4(8(10)11)3-5(6)9(12)13/h1-3H
Clé InChI
GPXDNWQSQHFKRB-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges