103977
2,3,4,5,6-Pentafluorotoluene
99%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Indice de réfraction
n20/D 1.403 (lit.)
Point d'ébullition
117 °C (lit.)
Pf
−30 °C (lit.)
Densité
1.439 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cc1c(F)c(F)c(F)c(F)c1F
InChI
1S/C7H3F5/c1-2-3(8)5(10)7(12)6(11)4(2)9/h1H3
Clé InChI
SXPRVMIZFRCAGC-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
93.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
34 °C - closed cup