248061
Octafluoronaphthalene
96%
Synonyme(s) :
1,2,3,4,5,6,7,8-Octafluoronaphthalene, Perfluoronaphthalene
About This Item
Produits recommandés
Pureté
96%
Forme
solid
Pf
87-88 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Fc1c(F)c(F)c2c(F)c(F)c(F)c(F)c2c1F
InChI
1S/C10F8/c11-3-1-2(5(13)9(17)7(3)15)6(14)10(18)8(16)4(1)12
Clé InChI
JDCMOHAFGDQQJX-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable