102709
N-Ethyl-1-naphthylamine
98%
Synonyme(s) :
α-Ethylaminonaphthalene
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.644 (lit.)
Point d'ébullition
175-176 °C/15 mmHg (lit.)
Densité
1.065 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CCNc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C12H13N/c1-2-13-12-9-5-7-10-6-3-4-8-11(10)12/h3-9,13H,2H2,1H3
Clé InChI
KDFFXYVOTKKBDI-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup