Merck
Ensaios de atividade enzimática
Diagrama ilustrando a clivagem enzimática envolvendo o BACE 1 e a extinção da fluorescência. Três estágios são descritos: (1) Doador de fluorescência conectado ao aceitador de extinção, (2) clivagem enzimática por BACE 1 e (3) aumento da fluorescência devido à remoção do supressor.
Figura 1.Representação do processo de ensaio de atividade enzimática, começando com um doador de fluorescência e um aceitador de extinção em um substrato que passa por clivagem enzimática para remover o supressor, mostrando um aumento na atividade fluorescente que sinaliza a ocorrência de atividade enzimática.
Os ensaios de atividade enzimática são predominantemente realizados pelos pesquisadores para identificar a presença ou a quantidade de uma enzima específica em um organismo, tecido ou amostra. Exemplos dessas enzimas incluem α-amilase, catalase, lacase, peroxidase, lisozima e as enzimas repórteres fosfatase alcalina e luciferase. Diversos reagentes e metodologias estão amplamente disponíveis e permitem a investigação de interações específicas entre enzima e substrato. A escolha de uma solução adequada de fluxo de trabalho depende da sensibilidade de que o pesquisador necessita. Soluções colorimétricas são úteis para detecção, enquanto os reagentes à base de fluorescência são mais adequados para a quantificação da atividade enzimática.
Something went wrong, please try again.
Categorias em destaque
Uma visão de perto mostra várias placas de Petri preenchidas com um meio líquido rosa. Em primeiro plano, uma pipeta está dispensando um fluido vermelho em uma das placas de Petri. O fundo apresenta placas de Petri adicionais e o ambiente sugere um ambiente estéril e controlado, típico de pesquisas biológicas.
Dissociação de tecidos
Recursos e protocolos de dissociação de tecidos e desprendimento celular, além de uma oferta abrangente de enzimas confiáveis e amplamente caracterizadas, incluindo tripsina, colagenase, papaína, nucleases (DNase e RNase), hialuronidase, elastase e protease XIV.
Comprar produtos
Duas pessoas em um laboratório, usando jalecos brancos. Uma pessoa está olhando para um microscópio.
Substratos e enzimas de detecção
Substratos e enzimas são imprescindíveis para a pesquisa em ciências biológicas, atuando como ferramentas e como alvos em sistemas de detecção. Descubra sistemas de detecção de proteínas baseados em enzimas para ELISA, imuno-histoquímica, western blot e muito mais com nosso diversificado portfólio de substratos e enzimas de detecção.
Comprar produtos
Um frasco marrom, preenchido com as enzimas β-Glucuronidase e sulfatase, e sua embalagem. A embalagem é predominantemente branca com elementos de design em azul. Ele inclui texto, um código de barras e um logotipo circular amarelo na parte superior.
Enzimas para análise de medicamentos
Enzimas para análise de medicamentos, incluindo a β-glicuronidase (beta-glicuronidase) e sulfatase para estudos de metabolismo e triagem de medicamentos
Comprar produtos
Uma estrutura molecular tridimensional de uma enzima com suas coenzimas. O modelo inclui várias estruturas coloridas que representam diferentes partes das moléculas, com hélices em tons de azul e verde, folhas em amarelo e vermelho e representações em bastão para as coenzimas em várias cores, indicando diferentes átomos.
Coenzimas
Nosso portfólio de coenzimas de alta qualidade promove de modo confiável a função enzimática e catalizam reações para as suas aplicações de pesquisa. 
Comprar produtos
Determinando as condições ideais para atividade enzimática
Embora vários ensaios enzimáticos tenham sido descritos na literatura, é necessário modificar esses procedimentos para os requisitos exclusivos da enzima em investigação. A atividade específica de uma enzima depende de inúmeros fatores, incluindo pH, temperatura, força iônica e concentração de todos os componentes no ensaio. Para condições como pH, a atividade enzimática frequentemente se assemelha a uma curva de distribuição normal. A maior atividade em um pH específico é relatada como a Vmáx, com atividade decrescente observada em ambas as extremidades da curva. Algumas enzimas podem requerer considerações adicionais para compostos que não estão diretamente envolvidos com a reação, como íons metálicos, detergentes e moléculas hidrofóbicas.
Determinando as condições ideais para atividade enzimática
Embora vários ensaios enzimáticos tenham sido descritos na literatura, é necessário modificar esses procedimentos para os requisitos exclusivos da enzima em investigação. A atividade específica de uma enzima depende de inúmeros fatores, incluindo pH, temperatura, força iônica e concentração de todos os componentes no ensaio. Para condições como pH, a atividade enzimática frequentemente se assemelha a uma curva de distribuição normal. A maior atividade em um pH específico é relatada como a Vmáx, com atividade decrescente observada em ambas as extremidades da curva. Algumas enzimas podem requerer considerações adicionais para compostos que não estão diretamente envolvidos com a reação, como íons metálicos, detergentes e moléculas hidrofóbicas.
Componentes de ensaios enzimáticos
Para muitas enzimas, a água é o solvente padrão, pois corresponde ao mesmo ambiente aquoso encontrado nas células. No entanto, solventes orgânicos são usados em alguns casos em que enzimas ou componentes enzimáticos são insolúveis em água. Além disso, substratos e cofatores, catalisadores de reações enzimáticas, também são componentes críticos em um ensaio de atividade enzimática. Os substratos e cofatores são frequentemente identificados com base em suas funções em condições fisiológicas. Assim, os substratos e cofatores interagem amplamente e podem ser necessários para diversas enzimas. Os tampões e íons são elementos críticos adicionais a serem considerados, pois são essenciais para estabilizar o pH ao longo do ensaio e influenciam diretamente a atividade enzimática. Por exemplo, íons metálicos mono ou bivalentes podem ser necessários para a atividade catalítica dos cofatores na reação e são essenciais para a atividade enzimática.
Realização de um ensaio enzimático
O preparo dos componentes do ensaio enzimático é uma primeira etapa prática. Em geral, é vantajoso preparar um grande volume de mistura de ensaio, excluindo um componente ativador, para evitar erros de pipetagem, que são inevitáveis quando se pipeta volumes pequenos. Uma vez que a mistura de ensaio é preparada, os pesquisadores adicionam o componente de ativação final à mistura para iniciar o ensaio de atividade. O pré-tratamento da enzima armazenando-a em baixas temperaturas e, muitas vezes, incluindo vários aditivos químicos ou proteicos, são fatores críticos para garantir a estabilidade enzimática e maximizar a atividade antes do início do ensaio. Após os materiais de reação serem combinados em um recipiente de observação, todos os componentes devem ser misturados com rapidez e rigor à medida que a reação inicia. O registro de dados deve começar imediatamente após a mistura, e o sinal detectável do ensaio deve ser plotado durante todo o tempo da reação.
Pesquisa de documentos
Procurando informações mais específicas?
Visite nossa busca de documentos para obter folhas de dados, certificados e documentação técnica.
Localizar documentos