Merck
Página inicialMétodos de teste de PFAS e orientações para filtração de amostras
Métodos de teste de PFAS e orientações para filtração de amostras
Tabela 1.Dispositivos de filtro de seringa Millex® e filtros de membrana de disco cortado adequados para o preparo de amostras e filtração da fase móvel relacionados a testes de PFAS. As recomendações são baseadas em testes de amostras de água usando o EPA 537.1 modificado e amostras de metanol com o EPA 1633 modificado. *O polipropileno hidrofílico pode ser usado para a filtração de amostras/fase móvel de solventes aquosos. O polipropileno hidrofóbico é recomendado para a filtração de amostras/fase móvel de solventes orgânicos
O que são substâncias poli e perfluoroalquiladas (PFAS)?
Os PFAS são substâncias poli e perfluoroalquiladas conhecidas como "produtos químicos eternos" e compreendem um grupo de mais de 4000 variedades de compostos perfluorados de cadeia longa e curta.1 Os PFAS são usados em diversos setores devido às suas excelentes propriedades de resistência a óleo, água, temperatura, produtos químicos e fogo, e são conhecidos por seu uso em reações de polimerização de fluoropolímeros, como o Teflon® de empresas como a 3M e a Dupont. Os produtos que contêm PFAS e compostos relacionados são onipresentes nos produtos industriais e de consumo, incluindo embalagem de produtos, cosméticos, utensílios de cozinha antiaderentes, repelentes de manchas, polidores, tintas, revestimentos e espumas de combate a incêndios.
As excelentes propriedades e o uso generalizado dos PFAS levaram ao acúmulo persistente desses produtos químicos artificiais em matrizes ambientais e biológicas, recentemente associados a lesões hepáticas, câncer, enfraquecimento do sistema imunológico e colesterol alto em humanos.1-3
Requisito de filtração nos métodos de PFAS
Em resposta, os órgãos competentes dos EUA e da Europa tomaram medidas regulatórias. A Convenção de Estocolmo propôs regulamentações para dois dos compostos de PFAS mais comuns, o ácido perfluorooctanoico (PFOA) e o ácido perfluorooctano sulfônico (PFOS), com algumas isenções, que entraram em vigor em 2020. A Agência de Proteção Ambiental (EPA) dos EUA publicou um Plano de Ação em 2019, seguido de recomendações para testar matrizes de água quanto a compostos de PFAS de acordo com a Lei de Água Potável Segura no início de 2020, com uma concentração recomendada em água potável de 70 partes por trilhão (ppt). Em outubro de 2021, a EPA publicou seu Roteiro Estratégico de PFAS, que descreve sua ampla abordagem para lidar com PFAS de 2021 a 2024. Mais recentemente, a EPA publicou recomendações de água potável para quatro compostos de PFAS (PFOA, PFOS, ácido dímero de óxido de hexafluoropropileno [HFPO] e seu sal de amônio e PFBS e seu sal de potássio). A diretiva de água potável da União Europeia (UE), que inclui um limite de 0,5 µg/l para todos os PFAS, entrou em vigor em janeiro de 2021. Além disso, a Agência Europeia de Produtos Químicos (ECHA) apresentou em janeiro de 2022 uma proposta de restrição do uso de PFAS em espumas de combate a incêndios, com várias outras propostas previstas até 2023. Outras substâncias PFAS estão na lista para avaliação de acordo com o regulamento REACH (Registro, avaliação, autorização e restrição de produtos químicos). Em resposta às propostas e medidas regulatórias em rápida evolução, os laboratórios de testes acadêmicos e industriais desenvolveram métodos analíticos para testar e monitorar os PFAS em uma variedade de matrizes, como as listadas na Tabela 2. Essas regulamentações são importantes para compreender a extensão da exposição humana e da contaminação ambiental a fim de informar futuras iniciativas de remediação.
Tabela 2.Métodos analíticos selecionados para a detecção de compostos de PFAS em várias matrizes.
Preocupações quanto à contaminação por PFAS a partir de materiais de coleta e preparo de amostras
Em estudos recentes, existe uma preocupação relacionada à introdução de contaminação por PFAS nas amostras a partir de diversas fontes, incluindo frascos de coleta, solventes, frascos de armazenamento, componentes de tubos e qualquer outro plástico que entre em contato com a amostra. Isso inclui os filtros de membrana, os suportes de filtro e as carcaças para filtro de seringa usados para remover as partículas das matrizes de amostras. Alguns filtros podem apresentar traços de contaminação que podem interferir na detecção do PFAS por LC-MS/MS e nos dados resultantes, principalmente em meio a requisitos de sensibilidade cada vez maiores.6 Outra preocupação especificamente relacionada aos consumíveis é a adsorção dos compostos de PFAS, como nos meios de filtração ou no sorvente SPE. Para dispositivos de filtro, isso depende de muitos atributos, sendo os mais importantes o tipo de filtro, o solvente a ser filtrado e o tipo de molécula de PFAS.4-5 Por exemplo, em alguns casos, tanto a contaminação quanto a adsorção nos meios de filtração podem ser reduzidas por meio da lavagem com metanol.6-7
Filtração de amostras em testes de PFAS
Em todos os métodos analíticos, é necessário considerar cuidadosamente o preparo de amostras. No entanto, nos fluxos de trabalho de PFAS, outros fatores podem complicar as análises de PFAS a jusante. Eles incluem a potencial contaminação por PFAS a partir de filtros ou outros consumíveis que entrem em contato com as amostras e a adsorção de compostos de PFAS em consumíveis, levando à perda de recuperação. Assim, testamos dispositivos de filtro de seringa de PES, náilon, e náilon-HPF com os fluxos de trabalho de detecção de PFAS EPA 537.1 e EPA 1633 para determinar os níveis de contaminação resultantes dos extraíveis das membranas. Também testamos filtros de membrana de disco cortado de polipropileno (polipropileno hidrofílico e hidrofóbico de 0,2 µm e 0,45 µm para o EPA 537.1 e polipropileno hidrofílico de 0,2 µm para o EPA 1633). Constatamos que nenhum dos filtros apresentou níveis detectáveis de contaminação por PFAS acima dos limites de relato (RL). Houve adsorção dos padrões internos levando a uma perda de recuperação primariamente para materiais de membranas de náilon e polipropileno hidrofóbico, que variou de acordo com o tipo de PFAS, comprimento da cadeia e material do filtrado (metanol vs. água). A filtração em metanol apresentou melhores recuperações dos mesmos padrões para o náilon. Isso corrobora a sugestão de que o enxágue com metanol pode reduzir a ligação dos compostos de PFAS aos materiais do filtro. O polipropileno hidrofílico apresentou resultados semelhantes em metanol e água.
Portanto, quando a filtração de amostras com graus mais altos de partículas é necessária em um fluxo de trabalho de PFAS, os filtros de seringa de PES, náilon e náilon-HPF Millex®, bem como os filtros de membrana de disco cortado de polipropileno, são uma opção adequada. 
Filtros de seringa recomendados
Loading
Filtros de membrana recomendados
Loading
Suportes de filtro recomendados para filtros de membrana
Loading
Também estão disponíveis filtros de seringa de PES Millex® e membranas de disco cortado Millipore® com diâmetros alternativos.
Referências
1.
Kwiatkowski CF, Andrews DQ, Birnbaum LS, Bruton TA, DeWitt JC, Knappe DRU, Maffini MV, Miller MF, Pelch KE, Reade A, et al. 2020. Scientific Basis for Managing PFAS as a Chemical Class. Environ. Sci. Technol. Lett.. 7(8):532-543. https://doi.org/10.1021/acs.estlett.0c00255
2.
Winchell LJ, Wells MJ, Ross JJ, Fonoll X, Norton JW, Kuplicki S, Khan M, Bell KY. 2021. Analyses of per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS) through the urban water cycle: Toward achieving an integrated analytical workflow across aqueous, solid, and gaseous matrices in water and wastewater treatment. Science of The Total Environment. 774145257. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.145257
3.
Pérez F, Nadal M, Navarro-Ortega A, Fàbrega F, Domingo JL, Barceló D, Farré M. 2013. Accumulation of perfluoroalkyl substances in human tissues. Environment International. 59354-362. https://doi.org/10.1016/j.envint.2013.06.004
4.
Lath S, Knight ER, Navarro DA, Kookana RS, McLaughlin MJ. 2019. Sorption of PFOA onto different laboratory materials: Filter membranes and centrifuge tubes. Chemosphere. 222671-678. https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2019.01.096
5.
Labadie P, Chevreuil M. 2011. Biogeochemical dynamics of perfluorinated alkyl acids and sulfonates in the River Seine (Paris, France) under contrasting hydrological conditions. Environmental Pollution. 159(12):3634-3639. https://doi.org/10.1016/j.envpol.2011.07.028
6.
So MK, Taniyasu S, Lam PKS, Zheng GJ, Giesy JP, Yamashita N. 2006. Alkaline Digestion and Solid Phase Extraction Method for Perfluorinated Compounds in Mussels and Oysters from South China and Japan. Arch Environ Contam Toxicol. 50(2):240-248. https://doi.org/10.1007/s00244-005-7058-x
7.
Yamashita N, Kannan K, Taniyasu S, Horii Y, Petrick G, Gamo T. 2005. A global survey of perfluorinated acids in oceans. Marine Pollution Bulletin. 51(8-12):658-668. https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2005.04.026