Determinação fotométrica de nitrato em efluentes
Introdução
O excesso de nitrato nos efluentes pode ser problemático, pois pode levar à contaminação das águas subterrâneas e a problemas ambientais subsequentes. Um desses problemas é a eutrofização, ou seja, o crescimento excessivo de algas e plantas, que pode afetar negativamente os ecossistemas aquáticos.1 Como resultado, o monitoramento dos níveis de nitrato é fundamental por motivos ambientais. Aqui descrevemos a determinação de nitrato em efluentes usando fotometria e os kits de teste de nitrato Spectroquant®.
Método experimental
Os números de catálogo do kit de teste se aplicam aos seguintes métodos:
- 1.14542; 1.14773: Em ácido sulfúrico concentrado, os íons nitrato reagem com um derivado do ácido benzoico para formar um composto nitro vermelho que é determinado fotometricamente.
- 1.14563; 1.14764; 1.09713: Em soluções sulfúricas e fosfóricas, os íons nitrato reagem com o 2,6-dimetilfenol (DMP) para formar o 4-nitro-2,6-dimetilfenol, que é determinado fotometricamente. O método é análogo ao da norma DIN 38405-9.
Reagentes, instrumentos e materiais
Kits de teste
Um dos seguintes kits de teste é necessário para essa análise
- Método de teste de célula de nitrato: fotométrico 0,5 - 18,0 mg/l NO3-N 2,2 - 79,7 mg/l NO3- Spectroquant® (1.14542)
- Método de teste de célula de nitrato: fotométrico, DMP 0,5 - 25,0 mg/l NO3-N 2,2 - 110,7 mg/l NO3- Spectroquant® (1.14563*)
- Método de teste de célula de nitrato: fotométrico, DMP 1,0 - 50,0 mg/l NO3-N 4 - 221 mg/l NO3- Spectroquant® (1.14764*)
- Nitrato Método de teste: fotométrico 0,2 - 20,0 mg/l NO3-N 0,9 - 88,5 mg/l NO3- Spectroquant® (1.14773)
- Método de teste de nitrato: fotométrico, DMP 0,10 - 25,0 mg/l NO3-N 0,4 - 110,7 mg/l NO3- Spectroquant® (1.09713*)
*Não é compatível com o Move 100
Instrumentos
Um dos seguintes instrumentos é necessário para essa análise
- Espectrofotômetro Spectroquant® VIS Prove 100 (173016)
- Espectrofotômetro Spectroquant® UV/VIS Prove 300 (173017)
- Espectrofotômetro Spectroquant® UV/VIS Prove 600 (173018)
- Fotômetro Spectroquant® NOVA 30 (1.09748)
- Fotômetro Spectroquant® NOVA 60 (1.09751)
- Fotômetro Spectroquant® NOVA 60A (1.09752)
- Colorímetro Spectroquant® Move 100 (1.73632)
Materiais
- Células retangulares de 10 mm (1.14946) e/ou
- Células retangulares de 20 mm (1.14947) e/ou
- Células retangulares de 50 mm (1.14944)
Preparo de amostras
Os itens 1.14542 e 1.14773 toleram amostras com alto teor de cloreto (> 1.000 mg/l). A tolerância de DQO é baixa para ambos (1%). Os itens 1.14563 e 1.09713 toleram altos teores de cloreto (1.000 mg/l) e DQO (500 mg/l), mas não apresentam coloração.
As amostras turvas devem ser filtradas antes da determinação.
Análise
Determine com os kits de teste mencionados acima.
Cálculo
Teor de nitrato em mg/l NO3-N = valor da análise em mg/l NO3-N
Network error: Failed to fetch
Referências