Merck
Página inicialRessonância magnética nuclear (RMN)Gráficos de deslocamentos químicos de impurezas por RMN
Gráficos de deslocamentos químicos de impurezas por RMN
Tabela de deslocamentos químicos por RMN1H
Tabela de deslocamentos químicos13C
Produtos
Referências
Usando tabelas de impurezas químicas por RMN
Essas tabelas podem ajudá-lo a identificar e separar sinais de RMN de impurezas que podem ser originadas de solventes residuais ou do seu aparelho de reação. Aqui apresentamos os desvios por RMN dos solventes e impurezas mais comumente usados na síntese orgânica, medidos nos 7 solventes deuterados mais usados. Observe que os valores indicados nas tabelas dependem da temperatura e parcialmente da concentração e, portanto, representam apenas valores médios. Os dados de RMN de 1H foram obtidos usando um espectrômetro de 300 MHz, e os dados de RMN de 13C usando 75 MHz.
Tabela de deslocamentos de impurezas químicas por RMN1H
Tabela de deslocamentos de impurezas químicas por RMN13C
Produtos
Loading
Referências
1.
Gottlieb HE, Kotlyar V, Nudelman A. 1997. J.Org.Chem., 62, 7512.