Merck
EPPS BioXtra, ≥99.5% (titration)
EPPS
EPPS BioXtra, ≥99.5% (titration)
Sinônimo(s):
4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazinepropanesulfonic acid, 4-(2-Hydroxyethyl)piperazine-1-propanesulfonic acid, N-(2-Hydroxyethyl)piperazine-N′-(3-propanesulfonic acid), HEPPS
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H20N2O4S
Número CAS:
Peso molecular:
252.33
Número CE:
Products
Categoria de produto
Marca
Recurso
Peso da fórmula
Ponto de fusão (ºC)
Valor do pH
Valor de pK
Pureza
Nível de qualidade
Aplicação
Técnica
Showing 1-3 of 3