Serviço e suporte do TLC Explorer
O Sistema de documentação TLC Explorer é uma solução instrumental e de software avançada projetada para fornecer uma análise confiável de placas de TLC. O dispositivo oferece verificação visual e análise cromatográfica de camada fina baseada em software, além de quantificação. Ele pode analisar uma ou mais placas de TLC com uma área de até 20 × 20 cm. Além disso, o sistema usa três tipos de fontes de luz LED: luz branca (espectro visível), UV-A (comprimento de onda de 366 nm) e UV-C (comprimento de onda de 254 nm), para iluminar as placas a partir de uma posição superior no modo de luz direta e identificar classes distintas de substâncias.
Precisa de assistência? Clique aqui para obter o manual do usuário.
Atualizações do TLC Explorer
Economize seu tempo baixando as atualizações gratuitas para manter os métodos pré-programados atualizados e desbloquear novos recursos para melhorar a usabilidade do sistema em seu laboratório. Encontre o software gratuito mais recente na lista abaixo.
Solicitar informações
Todos os campos indicados com um * são obrigatórios.
Recursos relacionados
- Cromatografia em camada delgada (TLC)
Escolha entre as placas TLC clássicas com suporte de sílica, alumínio, vidro e plástico, bem como placas HPTLC, placas TLC e HPTLC de grau MS e placas PLC.