esiRNA MISSION®
MISSION® esiRNA — desenvolvido pela Eupheria Biotech — oferece aos pesquisadores de RNAi uma forma comprovada, econômica e simples de realizar silenciamento pós-transcricional de genes codificantes de proteínas e lncRNA (RNAs longos não codificantes). Preparados biologicamente, os esiRNA são compostos por uma biblioteca heterogênea de siRNA (RNA natural, sem modificações) que têm como alvo a mesma sequência de mRNA. Esses múltiplos gatilhos de silenciamento levam ao silencionamento de genes altamente específicos e eficazes, com menores efeitos fora do alvo do que um único siRNA sintetizado quimicamente.
Para saber mais sobre nossos produtos MISSION® eSIRNA e suas especificações, clique aqui ou pesquise por gene-alvo abaixo.
Visite nossa página de perguntas frequentes para mais informações.
Recursos de produtos relacionados
- Custom Oligos & qPCR Probes Online Tools
Learn more about the tools we offer for oligo and qpcr probe design, including OligoArchitect™ Primer and Probe Design Solutions and OligoEvaluator™: Oligonucleotide Sequence Calculator.
- Custom DNA and RNA Oligos & qPCR Probes Product Resources
Review product and technical resources for our custom predesigned DNA oligos, RNA oligos & qPCR probes including the online tools, case studies, and oligonucleotide label licenses and FAQs such as oligo synthesis, length, modification, and many more.
- Pedidos de compra gerais de oligonucleotídeos personalizados
Temos o prazer de oferecer um sistema de acompanhamento para seus Pedidos de compra gerais de oligonucleotídeos personalizados. Nosso sistema de acompanhamento fornece um gerenciamento simplificado de despesas no seu Pedido de Compra (PC) geral. Basta cadastrar seu PC Geral para tirar proveito do acompanhamento GRATUITO.
- Programa de Pagamento RapidRED™
O programa de pagamento permite minimizar a documentação impressa e simplificar seu processo de encomenda de pedidos on-line com apenas uma transação de compra para configurar e depositar fundos na sua conta de pagamento.
- Oligo Product Reviews by SelectScience®
Custom & oredesigned DNA Oligos peer reviews. Check out what your peers are saying!