Solução salina tamponada com Tris (TBS)
A solução salina tamponada com Tris (TBS) é uma solução tamponada isotônica e não tóxica que é frequentemente usada em uma variedade de aplicações biológicas. A TBS é composta por dois componentes principais: Tris e NaCl, onde o Tris atua como agente tampão e o NaCl regula a tonicidade da solução, permitindo que ela seja isotônica ou hipertônica de acordo com a concentração desejada. A TBS é fácil de usar e pode ser facilmente misturada com água, tornando-a adequada para muitos experimentos biológicos.
TBS COM TWEEN 20
A solução salina tamponada com Tris com Tween 20 é um detergente não iônico que aumenta a capacidade do tampão de eluir e reduzir a ligação inespecífica de anticorpos. Ela é amplamente usada em tampões de lavagem para coloração imuno-histoquímica e procedimentos de hibridização in situ, pois ajuda a minimizar a coloração de fundo inespecífica. Além disso, o Tween 20 é uma combinação ideal de estabilizadores de pH, sais e detergentes que remove com eficiência o excesso de material das membranas e dos poços da placa de microtitulação, sem interromper a reação de ligação antígeno/anticorpo.
TBS EM IMUNOENSAIO E ELISA
A TBS é usada como tampão de lavagem em imunoensaios, como ensaio de imunoabsorção enzimática (ELISA), e ajuda na separação de proteínas indesejadas e não específicas de proteínas especificamente ligadas.
TBS COMO TAMPÃO DE BLOQUEIO
A solução salina tamponada com Tris (TBS) desempenha um papel crucial como tampão de bloqueio em chips de imunoensaio microfluídico integrados projetados para testes de imunoensaio tipo sanduíche de alto rendimento. Ela desempenha um papel crucial na melhoria do desempenho do ensaio, reduzindo o ruído de fundo e evitando ligações não específicas.
TBS EM WESTERN BLOT
A TBS é usada na preparação de antissoro e detecção de proteínas por Western blot em Nematostella vectensis. A TBS também é usada como um componente vital para realizar Western blot para a detecção do Peanut Mottle Virus (PMV) e do Peanut Stripe Virus (PSV), saturando locais não ligados na membrana de nitrocelulose, evitando a ligação não específica do anticorpo primário. Isso reduz o ruído de fundo, melhora a sensibilidade e aumenta a especificidade da análise Western blot para detecção precisa de vírus.
TBS EM ESTUDOS DE BIOMATERIAIS
O tampão com Tris é usado como uma solução modificada ideal para investigar a degradação e precipitação de apatita do Bioglass 45S5, pois sua composição livre de cloreto evita interferência na formação de apatita em estágio inicial. Isto facilita vantajosamente o estudo da cinética de liberação e precipitação de apatita em vidros bioativos.