Merck
Página inicialCultura de tecidos vegetaisReguladores de crescimento – Protocolo de cultura de tecidos vegetais
Reguladores de crescimento – Protocolo de cultura de tecidos vegetais
Oferecemos uma ampla gama de reguladores de crescimento vegetal testados especificamente para a cultura de células vegetais. Cada produto é testado quanto às características físicas e químicas e, em seguida, é testado biologicamente de acordo com os critérios estabelecidos para meios em pó. Cada auxina é testada para aumentar o crescimento do calo e/ou a iniciação da raiz in vitro. Cada citocinina é testada quanto à estimulação da produção de brotos. 
As soluções de reguladores de crescimento vegetal são filtradas de forma estéril por meio de uma unidade de filtro duplo de 0,2 µm em frascos estéreis. Cada lote de solução reguladora de crescimento vegetal é testado quanto à esterilidade de acordo com as especificações estabelecidas pela Farmacopeia dos Estados Unidos, Vol. XXI, bem como testes biológicos em cultura de células vegetais usando critérios idênticos aos estabelecidos para nossos meios de cultura de tecidos vegetais.
APENAS PARA USO EM LABORATÓRIO, PREPARAÇÃO DE MEIOS DE CULTURA DE TECIDOS VEGETAIS E FINS DE PESQUISA DE VEGETAIS. NÃO DEVE SER USADO COMO REGULADOR DE CRESCIMENTO VEGETAL EM VEGETAIS DESENVOLVIDOS. NÃO DESTINADO AO USO COMO MEDICAMENTO OU USO DOMÉSTICO.
Preparação e uso de reguladores de crescimento
  1. Para preparar uma solução-estoque de 1 mg/ml, adicione 100 mg do regulador de crescimento vegetal a um balão volumétrico de 100 ml ou outro recipiente de vidro.
  2. Adicione 2-5 ml de solvente para dissolver o pó. Quando estiver completamente dissolvido, ajuste o volume com água duplamente processada (produto nº W3500). Pode ser necessário agitar a solução enquanto se adiciona água para manter o material em solução. Armazene a solução-estoque conforme recomendado nas tabelas abaixo.
  3. Adicione 1,0 ml da solução-estoque a 1 litro de meio para obter uma concentração final de 1,0 mg/l do regulador de crescimento vegetal no meio de cultura (Tabelas 1-3).
Volume da solução-estoque = (concentração de hormônio desejada X volume do meio) / concentração da solução-estoque.
As auxinas testadas em cultura de células vegetais são geralmente usadas em cultura de células vegetais em uma concentração de 0,01-10,0 mg/l Quando adicionados em concentrações adequadas, eles podem regular o alongamento celular, a expansão dos tecidos, a divisão celular, a formação de raízes adventícias, a inibição da formação de brotos adventícios e axilares, a iniciação e o crescimento de calos e a indução da embriogênese.
As citocininas testadas em cultura de células vegetais são geralmente usadas em cultura de células vegetais em uma concentração de 0,1-10,0 mg/l. Quando adicionadas em concentrações adequadas, as citocininas podem regular a divisão celular, estimular a proliferação de brotos axilares e adventícios, regular a diferenciação, inibir a formação de raízes, ativar a síntese de RNA e estimular a atividade de proteínas e enzimas.
Tabela de equivalência molar e preparação de soluções
Auxinas
*CA = coautoclavável com outros componentes do meio. = esterilização do filtro. CA/F = coautoclavável com outros componentes do meio, porém, pode ocorrer alguma perda de atividade. Isso pode ser compensado pelo aumento da concentração de componentes. O componente pode ser esterilizado por filtro.
Citocinina
*CA = coautoclavável com outros componentes do meio. F = esterilização do filtro. CA/F = coautoclavável com outros componentes do meio, porém, pode ocorrer alguma perda de atividade. Isso pode ser compensado pelo aumento da concentração de componentes. O componente pode ser esterilizado por filtro.
Reguladores de crescimento vegetal diversos
*CA = coautoclavável com outros componentes do meio. F = esterilização do filtro. CA/F = coautoclavável com outros componentes do meio, porém, pode ocorrer alguma perda de atividade. Isso pode ser compensado pelo aumento da concentração de componentes. O componente pode ser esterilizado por filtro.