Documentos Principais
V900840
Sigma-Aldrich
Tris-EDTA buffer solution
Vetec, reagent grade, 100 ×, RNase and DNase free
Sinônimo(s):
TE buffer solution
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
41105319
ID de substância PubChem:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
reagent grade
linha de produto
Vetec
Características
RNase and DNase free
concentração
100 ×
cadeia de caracteres SMILES
NC(CO)(CO)CO.OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C10H16N2O8.C4H11NO3/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;5-4(1-6,2-7)3-8/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);6-8H,1-3,5H2
chave InChI
VLEIUWBSEKKKFX-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Água Nuclease-Free Water, for Molecular Biology
Sigma-Aldrich
W4502
Água