V900613
D-(−)-Tartaric acid
Vetec™, reagent grade, 99%
Sinônimo(s):
(2S,3S)-(−)-Tartaric acid, D-Threaric acid
About This Item
grau
reagent grade
descrição
synthetic
linha de produto
Vetec™
Ensaio
99%
pf
172-174 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O[C@@H]([C@H](O)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O6/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t1-,2-/m0/s1
chave InChI
FEWJPZIEWOKRBE-LWMBPPNESA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3