Documentos Principais
V900518
Sigma-Aldrich
Polissacarose 400
Vetec, reagent grade
Sinônimo(s):
Sucrose-epichlorohydrin copolymers
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
reagent grade
linha de produto
Vetec
Formulário
powder
Aplicação
Usado na separação de células e isolamento de organelas.
Outras notas
Um polímero sintético não iônico de sacarose.
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Polysaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Informações legais
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)