V900477
HEPES
99.5%, crystalline powder, reagent grade, Vetec™
Sinônimo(s):
Ácido 4-(2-hidroxietil)piperazina-1-etanossulfônico, Ácido N-(2-hidroxietil)piperazina-N′-2-etanossulfônico
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
HEPES, Vetec™, reagent grade, 99.5%
grau
reagent grade
linha de produto
Vetec™
Ensaio
99.5%
Formulário
crystalline powder
pH
5.0-6.5 (25 °C, 238 g/L)
faixa de pH útil
6.8-8.2
pKa (25 °C)
7.5
solubilidade
water: 500 mg/mL, clear, colorless
cadeia de caracteres SMILES
OCCN1CCN(CC1)CCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C8H18N2O4S/c11-7-5-9-1-3-10(4-2-9)6-8-15(12,13)14/h11H,1-8H2,(H,12,13,14)
chave InChI
JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?