V900357
1-heptanossulfonato de sódio
Vetec™, reagent grade
Sinônimo(s):
Ácido 1-heptanossulfônico
About This Item
Produtos recomendados
grau
reagent grade
linha de produto
Vetec™
peso molecular
202.25 g/mol
técnica(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].CCCCCCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C7H16O3S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-11(8,9)10;/h2-7H2,1H3,(H,8,9,10);/q;+1/p-1
chave InChI
REFMEZARFCPESH-UHFFFAOYSA-M
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2