V800319
Potassium ferricyanide(III)
LR, ≥97%
Sinônimo(s):
Potassium hexacyanoferrate(III), Red prussiate
About This Item
Produtos recomendados
grau
LR
linha de produto
Vetec™
Ensaio
≥97%
Formulário
crystalline
pH
6.0-9.0 (25 °C, 329 g/L)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.05%
hexacyanoferrate(III) ([Fe(CN)6]3-): <0.15%
cadeia de caracteres SMILES
[K+].[K+].[K+].N#C[Fe-3](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N
InChI
1S/6CN.Fe.3K/c6*1-2;;;;/q;;;;;;-3;3*+1
chave InChI
MIMJFNVDBPUTPB-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- In the preparation of RAFT agent (used in RAFT polymerization) named 4-cyanopentanoic acid diselenobenzoate (RAFT-Se).[3]
- As an oxidant in chemiluminescence reaction of anti-hypertensive drugs.[4]
- As a component of the electrolyte solution for the cyclic voltammetry studies of phospholipid bilayers.[5]
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)