V800059
Aniline
AR, ≥99%
Sinônimo(s):
Aminobenzene, Benzenamine
About This Item
Produtos recomendados
grau
AR
densidade de vapor
3.22 (185 °C, vs air)
pressão de vapor
0.7 mmHg ( 25 °C)
linha de produto
Vetec™
Ensaio
≥99%
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
1139 °F
Lim. expl.
11 %
dilution
(for analytical testing)
índice de refração
n20/D 1.586 (lit.)
pH
8.8 (20 °C, 36 g/L)
p.e.
184 °C (lit.)
pf
−6 °C (lit.)
densidade
1.022 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ccccc1
InChI
1S/C6H7N/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,7H2
chave InChI
PAYRUJLWNCNPSJ-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Órgãos-alvo
Blood
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
158.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
70 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)