1727009
USP
Zolmitriptan
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
(4S)-4-((3-(2-(Dimethylamino)ethyl)-1H-indol-5-yl)methyl)-2-oxazolidinone, (S)-4-((3-(2-(Dimethylamino)ethyl)indol-5-yl)methyl)-2-oxazolidinone, 311C90
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
zolmitriptan
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
CN(C)CCc1c[nH]c2ccc(C[C@H]3COC(=O)N3)cc12
InChI
1S/C16H21N3O2/c1-19(2)6-5-12-9-17-15-4-3-11(8-14(12)15)7-13-10-21-16(20)18-13/h3-4,8-9,13,17H,5-7,10H2,1-2H3,(H,18,20)/t13-/m0/s1
chave InChI
ULSDMUVEXKOYBU-ZDUSSCGKSA-N
Informações sobre genes
human ... HTR1B(3351) , HTR1D(3352)
Categorias relacionadas
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
- Zolmitriptan Nasal Spray
- Zolmitriptan Orally Disintegrating Tablets
- Zolmitriptan Tablets
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de análise
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3