1725014
USP
Zonisamide Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
1,2-Benzisoxazole-3-methanesulfonic acid sodium salt
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
zonisamide
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[S](=O)(=O)([O-])Cc1n[o]c2c1cccc2
InChI
1S/C8H7NO4S.Na/c10-14(11,12)5-7-6-3-1-2-4-8(6)13-9-7;/h1-4H,5H2,(H,10,11,12);/q;+1/p-1
chave InChI
QILCHBOPDIODSB-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Nota de análise
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)