1724350
USP
Zaleplon
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
CL-284846, N-[3-(3-Cyanopyrazolo-[1,5-a]pyrimidin-7-yl)phenyl)-N-ethylacetamide
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
zaleplon
fabricante/nome comercial
USP
controle de medicamentos
USDEA Schedule IV
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCN(C(C)=O)c1cccc(c1)-c2ccnc3c(cnn23)C#N
InChI
1S/C17H15N5O/c1-3-21(12(2)23)15-6-4-5-13(9-15)16-7-8-19-17-14(10-18)11-20-22(16)17/h4-9,11H,3H2,1-2H3
chave InChI
HUNXMJYCHXQEGX-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... GABRA1(2554) , GABRB1(2560) , GABRG2(2566)
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de análise
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Repr. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)