1720203
USP
Xanthone
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
9-Xanthenone
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
propantheline
fabricante/nome comercial
USP
pb
349-350 °C/730 mmHg (lit.)
pf
172-174 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
O=C1c2ccccc2Oc3ccccc13
InChI
1S/C13H8O2/c14-13-9-5-1-3-7-11(9)15-12-8-4-2-6-10(12)13/h1-8H
chave InChI
JNELGWHKGNBSMD-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Propantheline Bromide
- Propantheline Bromide Tablets
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3