Documentos Principais
1681622
USP
Triclabendazole Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Triclabendazole sulfoxide, 5-Chloro-6-(2,3-dichlorophenoxy)-2-(methylsulfinyl)-1H-benzimidazole
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H9Cl3N2O2S
Número CAS:
Peso molecular:
375.66
Beilstein:
5829656
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
pharmaceutical primary standard
Agency
USP
família API
triclabendazole
embalagem
pkg of 15 mg
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CS(=O)c1nc2cc(Cl)c(Oc3cccc(Cl)c3Cl)cc2[nH]1
InChI
1S/C14H9Cl3N2O2S/c1-22(20)14-18-9-5-8(16)12(6-10(9)19-14)21-11-4-2-3-7(15)13(11)17/h2-6H,1H3,(H,18,19)
chave InChI
GABQPFWIQFRJSE-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Aplicação
Triclabendazole Related Compound A USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monograph such as Triclabendazole
Nota de análise
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  
Outras notas
Sales restrictions may apply.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)