1674004
USP
Ácido retinoico
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
ATRA, Tretinoína, Vitamina A ácida, Ácido all-trans-retinoico
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
tretinoin
fabricante/nome comercial
USP
pf
180-181 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CC1=C(\C=C\C(C)=C\C=C\C(C)=C\C(O)=O)C(C)(C)CCC1
InChI
1S/C20H28O2/c1-15(8-6-9-16(2)14-19(21)22)11-12-18-17(3)10-7-13-20(18,4)5/h6,8-9,11-12,14H,7,10,13H2,1-5H3,(H,21,22)/b9-6+,12-11+,15-8+,16-14+
chave InChI
SHGAZHPCJJPHSC-YCNIQYBTSA-N
Informações sobre genes
human ... RARA(5914) , RARB(5915) , RARG(5916)
Descrição geral
Aplicação
- Tretinoin Cream
- Tretinoin Gel
- Tretinoin Topical Solution
- Isotretinoin
- Isotretinoin Capsules
- Acitretin
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de análise
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2