Documentos Principais
1667213
USP
Thymol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
2-Isopropyl-5-methylphenol, 5-Methyl-2-(1-methylethyl)phenol, 5-Methyl-2-isopropylphenol, IPMP
About This Item
Fórmula linear:
2-[(CH3)2CH]C6H3-5-(CH3)OH
Número CAS:
Peso molecular:
150.22
Beilstein:
1907135
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
O produto 1667213 é um produto específico do cliente e não está disponível para venda na Internet. Entre em contato com a assistência técnica
grau
pharmaceutical primary standard
pressão de vapor
1 mmHg ( 64 °C)
família API
thymol
fabricante/nome comercial
USP
p.e.
232 °C (lit.)
pf
48-51 °C (lit.)
densidade
0.965 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)c1ccc(C)cc1O
InChI
1S/C10H14O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h4-7,11H,1-3H3
chave InChI
MGSRCZKZVOBKFT-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Thymol USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Nota de análise
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Outras notas
Sales restrictions may apply.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
240.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
116 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
(−)-Menthol puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, 98.0-102.0%
Sigma-Aldrich
15785
(−)-Menthol
Carvacrol 98%
Sigma-Aldrich
282197
Carvacrol
Carvacrol ≥98%, FCC, FG
Sigma-Aldrich
W224502
Carvacrol