1647001
USP
Testosterone cypionate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Testosterone 17β-cypionate, 17β-Hydroxy-4-androsten-3-one 17-cyclopentylpropionate, 4-Androsten-17β-ol-3-one 17-cypionate, Depotestosterone, Depovirin, Testosterone 17β-cyclopentanepropionate
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
testosterone
fabricante/nome comercial
USP
controle de medicamentos
USDEA Schedule IIIN; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@]12CCC3=CC(=O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])CC[C@]4(C)[C@H](CC[C@@]24[H])OC(=O)CCC5CCCC5
InChI
1S/C27H40O3/c1-26-15-13-20(28)17-19(26)8-9-21-22-10-11-24(27(22,2)16-14-23(21)26)30-25(29)12-7-18-5-3-4-6-18/h17-18,21-24H,3-16H2,1-2H3/t21-,22-,23-,24-,26-,27-/m0/s1
chave InChI
HPFVBGJFAYZEBE-ZLQWOROUSA-N
Informações sobre genes
human ... AR(367)
Categorias relacionadas
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Repr. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)