Y0001317
Testosterone enantate for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Testosterone enanthate, (17β)-17-[(1-Oxoheptyl)oxy]androst-4-en-3-one, 17β-Hydroxy-4-androsten-3-one 17-enanthate, 4-Androsten-17β-ol-3-one 17-enanthate, NSC 17591, Testosterone 17β-heptanoate
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
testosterone
fabricante/nome comercial
EDQM
controle de medicamentos
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCC(=O)O[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C26H40O3/c1-4-5-6-7-8-24(28)29-23-12-11-21-20-10-9-18-17-19(27)13-15-25(18,2)22(20)14-16-26(21,23)3/h17,20-23H,4-16H2,1-3H3/t20-,21-,22-,23-,25-,26-/m0/s1
chave InChI
VOCBWIIFXDYGNZ-IXKNJLPQSA-N
Informações sobre genes
human ... AR(367)
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Repr. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Atendimento ao cliente