1642154
USP
Sumatriptan
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
3-[2-(Dimethylamino)ethyl]-N-methyl-1H-indole-5-methanesulfonamide
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
sumatriptan
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[S](=O)(=O)(NC)Cc1cc2c([nH]cc2CCN(C)C)cc1
InChI
1S/C14H21N3O2S/c1-15-20(18,19)10-11-4-5-14-13(8-11)12(9-16-14)6-7-17(2)3/h4-5,8-9,15-16H,6-7,10H2,1-3H3
chave InChI
KQKPFRSPSRPDEB-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Repr. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)