Documentos Principais
1631500
USP
Sulfamethoxazole N4-glucoside
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
4-(β-D-Glucopyranosylamino)-N-(5-methyl-3-isoxazolyl)benzenesulfonamide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H21N3O8S
Número CAS:
Peso molecular:
415.42
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
pharmaceutical primary standard
família API
sulfamethoxazole
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Descrição geral
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Sulfamethoxazole N4-glucoside USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Also, for use with USP monograph such as Sulfamethoxazole and Trimethoprim Oral Suspension
Nota de análise
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Outras notas
Sales restrictions may apply.
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)