1617420
USP
Sotalol Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
N-(4-Formylphenyl)methanesulfonamide
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
sotalol
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C8H9NO3S/c1-13(11,12)9-8-4-2-7(6-10)3-5-8/h2-6,9H,1H3
chave InChI
DANYPOSRRWSVPY-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
- Sotalol Hydrochloride Tablets
- Sotalol Hydrochloride
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3