1614807
USP
Sulfato de sódio
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Sodium sulfate, Disodium sulfate
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
sodium sulfate
fabricante/nome comercial
USP
pf
884 °C (lit.)
densidade
2.68 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
chave InChI
PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Categorias relacionadas
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Also used to prepare system suitability solutions for the assay of Sodium Monofluorophosphate by liquid chromatography coupled to conductivity with suppression detector.
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)