1612889
USP
N-{1-[1-(4-Chlorophenyl)cyclobutyl]-3-methylbutyl}-N-methylamine hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Desmethylsibutramin hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
sibutramine
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
InChI
1S/C16H24ClN.ClH/c1-12(2)11-15(18-3)16(9-4-10-16)13-5-7-14(17)8-6-13;/h5-8,12,15,18H,4,9-11H2,1-3H3;1H
chave InChI
OUVFHVJVFLFXPQ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3