Documentos Principais
1601204
USP
Residual Solvent Class 1 - 1,1-Dichloroethene
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
1,1-Dichloroethene solution, 1,1-Dichloroethene in dimethyl sulfoxide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C2H2Cl2
Número CAS:
Peso molecular:
96.94
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
O produto 1601204 é um produto específico do cliente e não está disponível para venda na Internet. Entre em contato com a assistência técnica
grau
pharmaceutical primary standard
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
ClC(=C)Cl
InChI
1S/C2H2Cl2/c1-2(3)4/h1H2
chave InChI
LGXVIGDEPROXKC-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Residual Solvent Class 1 - 1,1-Dichloroethene USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Nota de análise
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Outras notas
Sales restrictions may apply.
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Carc. 2 - STOT RE 2 Inhalation
Órgãos-alvo
Nose
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
188.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
87.00 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)