1601180
USP
Residual Solvent Class 1 - 1,2-Dichloroethane
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
1,2–Dichloroethane solution, 1,2-Dichloroethane in dimethyl sulfoxide
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
ClCCCl
InChI
1S/C2H4Cl2/c3-1-2-4/h1-2H2
chave InChI
WSLDOOZREJYCGB-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
188.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
87.00 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)