1598813
USP
Raspberry ketone
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
4-(4-Hydroxyphenyl)-2-butanone, Frambione, NSC 26515, Raspberry ketone
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
raspberry ketone
fabricante/nome comercial
USP
pf
81-85 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)CCc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C10H12O2/c1-8(11)2-3-9-4-6-10(12)7-5-9/h4-7,12H,2-3H2,1H3
chave InChI
NJGBTKGETPDVIK-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Dobutamine Hydrochloride
- Ractopamine Hydrochloride Suspension
Nota de análise
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2