Documentos Principais
1570450
USP
Propanolamine
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
3-Amino-1-propanol, 3-Aminopropyl alcohol
About This Item
Fórmula linear:
HO(CH2)3NH2
Número CAS:
Peso molecular:
75.11
Beilstein:
741855
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
O produto 1570450 é um produto específico do cliente e não está disponível para venda na Internet. Entre em contato com a assistência técnica
grau
pharmaceutical primary standard
densidade de vapor
2.59 (vs air)
pressão de vapor
2.1 mmHg ( 20 °C)
família API
propanolamine
temperatura de autoignição
770 °F
fabricante/nome comercial
USP
índice de refração
n20/D 1.4598 (lit.)
p.e.
184-187 °C (lit.)
pf
10-12 °C (lit.)
densidade
0.982 g/mL at 20 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
NCCCO
InChI
1S/C3H9NO/c4-2-1-3-5/h5H,1-4H2
chave InChI
WUGQZFFCHPXWKQ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Propanolamine USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monograph such as Cyclophosphamide
Nota de análise
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Outras notas
Sales restrictions may apply.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
212.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Ponto de fulgor (°C)
100 °C - Pensky-Martens closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Ethanolamine purified by redistillation, ≥99.5%
Sigma-Aldrich
411000
Ethanolamine
Ethanolamine ACS reagent, ≥99.0%
Sigma-Aldrich
398136
Ethanolamine