1550001
USP
Potassium gluconate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Potassium D-gluconate, 2,3,4,5,6-Pentahydroxycaproic acid potassium salt, D-Gluconic acid potassium salt
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
potassium gluconate
fabricante/nome comercial
USP
pf
183 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
[K+].OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H12O7.K/c7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13;/h2-5,7-11H,1H2,(H,12,13);/q;+1/p-1/t2-,3-,4+,5-;/m1./s1
chave InChI
HLCFGWHYROZGBI-JJKGCWMISA-M
Aplicação
Also used to prepare standard solution for the identification by using thin layer chromatography in accordance with the given below monographs of united states pharmacopeia (USP):
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)