Documentos Principais
1547302
USP
Polyoxyl 10 oleyl ether
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Polyethylene glycol oleyl ether, Polyoxyethylene (10) oleyl ether
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
O produto 1547302 é um produto específico do cliente e não está disponível para venda na Internet. Entre em contato com a assistência técnica
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
cadeia de caracteres SMILES
O(CCO)CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
InChI
1S/C20H40O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-22-20-18-21/h9-10,21H,2-8,11-20H2,1H3/b10-9-
chave InChI
KWVPFECTOKLOBL-KTKRTIGZSA-N
Descrição geral
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Polyoxyl 10 oleyl ether USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Nota de análise
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Outras notas
Sales restrictions may apply.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>464.0 °F - Equilibrium method
Ponto de fulgor (°C)
> 240 °C - Equilibrium method
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)