Documentos Principais
1546300
USP
Polidimetilsiloxano
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Dimetilpolisiloxano, Dimetilsiloxano, Óleo de silicone, Polidimetilsiloxano
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
O produto 1546300 é um produto específico do cliente e não está disponível para venda na Internet. Entre em contato com a assistência técnica
grau
pharmaceutical primary standard
família API
polydimethylsiloxane
peso molecular
71800-547100 g/mol
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
[Si](=O)(C)C
InChI
1S/C2H6OSi/c1-4(2)3/h1-2H3
chave InChI
SEUDSDUUJXTXSV-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Este produto é fornecido conforme entregue e especificado pela farmacopeia publicadora. Todas as informações fornecidas em respaldo a este produto, inclusive a sua FISPQ e eventuais folhetos de informações sobre o produto, foram desenvolvidos e publicados sob a autoridade da farmacopeia publicadora. Para maiores informações e assistência, vá para o site da farmacopeia publicadora.
Aplicação
Padrão de referência da USP de polidimetilsiloxano destinado ao uso em ensaios e testes de qualidade especificados, conforme especificado nos compêndios da USP. Além disso, para uso com monografias da USP, como:
  • Comprimidos mastigáveis de carbonato de cálcio, magnésia e simeticona
  • Suspensão oral de simeticona
  • Cápsulas de simeticona
  • Comprimidos mastigáveis de magaldrato e simeticona
  • Dimeticona
  • Suspensão oral de magaldrato e simeticona
  • Simeticona
Polímero líquido transparente e incolor, útil como fase estacionária na cromatografia gasosa e como antiespumante.
Nota de análise
Estes produtos são destinados somente ao uso em testes e ensaios. Eles não se destinam à administração a seres humanos ou animais, e não podem ser usados para diagnóstico, tratamento ou cura de doenças de qualquer tipo.  ​
Outras notas
Pode haver restrições à venda.
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
609.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
321 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Simethicone Capsules
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 33(5), 4043-4043 (2020)
Simethicone
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 30(4), 4042-4042 (2020)
Calcium Carbonate, Magnesia, and Simethicone Chewable Tablets
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 33(5), 689-689 (2020)
Dimethicone
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 29(1), 5753-5753 (2018)
Simethicone Oral Suspension
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 33(5), 4045-4045 (2020)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  3. which PDMS is aerospace grade? Please give details and properties of aerospace grade PDMS
    1 answer
    1. Currently, there are no aerospace grade PDMS products offered. Unfortunately, there is no information on the properties or specifications required for suitability for aerospace applications.