Documentos Principais
1545001
USP
Plastic additive 9
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Didodecyl 3,3′-thiodipropionate, Thiodipropionic acid dilauryl ester
About This Item
Fórmula linear:
S[CH2CH2CO2(CH2)11CH3]2
Número CAS:
Peso molecular:
514.84
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
O produto 1545001 é um produto específico do cliente e não está disponível para venda na Internet. Entre em contato com a assistência técnica
grau
pharmaceutical primary standard
pressão de vapor
0.2 mmHg ( 163 °C)
fabricante/nome comercial
USP
pf
40-42 °C (lit.)
densidade
0.915 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCOC(=O)CCSCCC(=O)OCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C30H58O4S/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-25-33-29(31)23-27-35-28-24-30(32)34-26-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-28H2,1-2H3
chave InChI
GHKOFFNLGXMVNJ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Plastic additive 9 USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Nota de análise
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Outras notas
This product is part of USP Biologics Program.
Sales restrictions may apply.
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)