Documentos Principais
1544428
USP
Piroctone Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
4-Methyl-6-(2,4,4-trimethylpentyl)-2H-pyran-2-one
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H22O2
Número CAS:
Peso molecular:
222.32
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
O produto 1544428 é um produto específico do cliente e não está disponível para venda na Internet. Entre em contato com a assistência técnica
grau
pharmaceutical primary standard
família API
piroctone
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O1C(=CC(=CC1=O)C)CC(CC(C)(C)C)C
InChI
1S/C14H22O2/c1-10-6-12(16-13(15)8-10)7-11(2)9-14(3,4)5/h6,8,11H,7,9H2,1-5H3
chave InChI
LMCDKONPVQNISE-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Piroctone Related Compound B USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Nota de análise
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Outras notas
Sales restrictions may apply.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)